missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Coronavirus Spike Protein Antibody (06), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18621889 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18621889 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18621889

Marca: Novus Biologicals NBP314654PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-229E, HCoV-NL63 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human Coronavirus Spike Protein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 06
Conjugado PE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen HKU1, Spike glycoprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Coronavirus Spike S1+S2 ECD protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3200426
Especies diana HCoV-229E, HCoV-NL63
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.