missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Coronavirus Spike Protein Antibody (028)

Código de producto. p-200084247 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18677760 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18677760

Marca: Novus Biologicals NBP290334100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human Coronavirus Spike Protein
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 28
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
N.º de referencia del gen YP_173238.1
Alias de gen HKU1, Spike glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant HCoV-HKU1 (isolate N1) Spike/S1 (YP_173238.1; Met1-Arg760)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3200426
Especificidad de la prueba HCoV-HKU1 (isolate N1) Spike/S1 No cross-reactivity in ELISA with: HCoV-HKU1 (isolate N5) Spike S1+S2 ECD Protein SARS-CoV-2 Spike S1 Protein SARS-CoV-2 Spike S1 NTD Protein SARS-CoV-2 Spike S1 NTD Protein SARS-CoV-2 Spike RBD Protein SARS-CoV-2 Spike S2 Protein SARS-CoV-2 Spike S1+S2 ECD Protein SARS-CoV Spike S1+S2 ECD (S577A, Isolate Tor2) Protein MERS-CoV Spike S1+S2 ECD Protein HCoV-NL63 Spike S1+S2 ECD Protein HCoV-229E Spike S1+S2 ECD Protein HCoV-OC43 Spike S1+S2 ECD Protein
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.