Learn More
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
183.00€ - 275.00€
Especificaciones
| Antígeno | Human Coronavirus Nucleocapsid Protein |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18649148
|
Novus Biologicals
NBP3-12767-100ul |
100 μg |
275.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18694259
|
Novus Biologicals
NBP3-12767-50ul |
50 μg |
183.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Polyclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Nucleocapsid Protein in HCoV-NL63 samples. It is validated for Western Blot, ELISAEspecificaciones
| Human Coronavirus Nucleocapsid Protein | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| HCoV-NL63 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Human Coronavirus Nucleocapsid Protein (Accession#: YP_003771.1; Met1-His377) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |