Learn More
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18694259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18694259 50 μg 50 microlitros
18649148 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18694259
Marca: Novus Biologicals NBP31276750ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Polyclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Nucleocapsid Protein in HCoV-NL63 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human Coronavirus Nucleocapsid Protein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Human Coronavirus Nucleocapsid Protein (Accession#: YP_003771.1; Met1-His377)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana HCoV-NL63
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG