missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human COPE (aa 178-256) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30199907
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30199907 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30199907

Marca: Invitrogen™ RP102912

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (89%), Rat (89%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-59645 (PA5-59645. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The product of this gene is an epsilon subunit of coatomer protein complex. Coatomer is a cytosolic protein complex that binds to dilysine motifs and reversibly associates with Golgi non-clathrin-coated vesicles. It is required for budding from Golgi membranes, and is essential for the retrograde Golgi-to-ER transport of dilysine-tagged proteins. Coatomer complex consists of at least the alpha, beta, beta', gamma, delta, epsilon and zeta subunits. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O14579
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 11316
Nombre Human COPE (aa 178-256) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1110005D17Rik; coatomer epsilon subunit; coatomer protein complex subunit epsilon; coatomer protein complex, subunit epsilon; coatomer subunit epsilon; Cope; Cope1; epsilon coat protein; epsilon-coat protein; Epsilon-COP; nonclathrin coat protein epsilon-COP
Nombre común COPE
Símbolo de gen COPE
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia DATLTQLATAWVSLATGGEKLQDAYYIFQEMADKCSPTLLLLNGQAACHMAQGRWEAAEGLLQEALDKDSGYPETLVNL
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.