Descripción
The Human COL15A1 ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human COL15A1 in serum, plasma and other biological fluids.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 62.50-4000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 37.50 pg/mL |
| Reactividad cruzada | This kit recognizes Human COL15 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human COL15 and analogues was observed. |
| Tipo de producto | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo de muestra | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 1306 |
| Símbolo de gen | COL15A1 |
| Especie del huésped | Humano |
| Cantidad | 1 Kit |
| Mostrar más |