missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CLEC2A (aa 46-71) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30209036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30209036 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30209036

Marca: Invitrogen™ RP107877

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (38%), Rat (38%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-111692 (PA5-111692. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

CLEC2A (C-type lectin domain family 2 member A), also known as PILAR (proliferation-induced lymphocyte-associated receptor) is involved in modulating T-cell expansion. It is a 32 kDa single-pass type II membrane protein that contains one C-type lectin domain in its extracellular region and belongs to the CTL/CTLD superfamily. CLEC2A is mainly expressed in skin and highly expressed in CD8(+), B lymphocytes and naive CD4(+) T cells. Manipulation of CLEC2A signaling may be important for treatment of autoimmune diseases and cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q6UVW9
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 387836
Nombre Human CLEC2A (aa 46-71) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen CLEC2A; C-type lectin domain family 2 member A; C-type lectin domain family 2, member A; INPE5792; KACL; Keratinocyte-associated C-type lectin; PILAR; Proliferation-induced lymphocyte-associated receptor; UNQ579; UNQ5792; UNQ5792/PRO19597
Nombre común CLEC2A
Símbolo de gen CLEC2A
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia IATWSKHAKPVACSGDWLGVRDKCFY
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.