Learn More
Gibco™ Human CHRDL1 Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 30245186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
30245186 10 μg 10 microgramos
30245018 500 μg 500 microgramos
30245156 250 μg 250 microgramos
30245327 100 μg 100 microgramos
30244989 50 μg 50 microgramos
30245065 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 30245186
Marca: Gibco™ 4506710UG
Recombinant Protein
CHRDL1 is an antagonist of bone morphogenetic protein 4. The encoded protein may play a role in topographic retinotectal projection and in the regulation of retinal angiogenesis in response to hypoxia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9BU40
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación Protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 91851
Peso molecular 48.8 kDa
Nombre CHRDL1
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen CHL; CHL1; chordin like 1; chordin-like 1; chordin-like protein 1; Chrdl1; dA141H5.1; Kjr; Kohjirin; MGC1; MGCN; neuralin 1; neuralin-1; neurogenesin 1; Neurogenesin-1; Ng1; Nrln1; Ventroptin; ventroptin-alpha; ventroptin-beta; VOPT
Símbolo de gen CHRDL1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Secuencia EQVKHSETYC MFQDKKYRVG ERWHPYLEPY GLVYCVNCIC SENGNVLCSR VRCPNVHCLS PVHIPHLCCP RCPDSLPPVN NKVTSKSCEY NGTTYQHGEL FVAEGLFQNR QPNQCTQCSC SEGNVYCGLK TCPKLTCAFP VSVPDSCCRV CRGDGELSWE HSDGDIFRQP ANREARHSYH RSHYDPPPSR QAGGLSRFPG ARSHRGALMD SQQASGTIVQ IVINNKHKHG QVCVSNGKTY SHGESWHPNL RAFGIVECVL CTCNVTKQEC KKIHCPNRYP CKYPQKIDGK CCKVCPGKKA KELPGQSFDN KGYFCGEETM PVYESVFMED GETTRKIALE TERPPQVEVH VWTIRKGILQ HFHIEKISKR MFEELPHFKL VTRTTLSQWK IFTEGEAQIS QMCSSRVCRT ELEDLVKVLY LERSEKGHC
Actividad Determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ADTC-5 cells.
Sistema de expresión CHO cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.