Learn More
Invitrogen™ Human CGI-143 (aa 45-136) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30205028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30205028 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30205028
Marca: Invitrogen™ RP89409
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (89%), Rat (89%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-52375 (PA5-52375. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
CGI-143 encodes proteins that seem to be involved in cell proliferation or cell-cycle regulation, but the molecular function is still unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9Y3E2
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 51027
Nombre Human CGI-143 (aa 45-136) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1810037G04Rik; bolA family member 1; bolA homolog 1; Bola1; bolA-like 1; bolA-like 1 (E. coli); bolA-like protein 1; CGI-143; hBolA; hypothetical protein LOC509530; RGD1310586; zgc:101119
Nombre común CGI-143
Símbolo de gen BOLA1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia SPEVLELRNESGGHAVPPGSETHFRVAVVSSRFEGLSPLQRHRLVHAALAEELGGPVHALAIQARTPAQWRENSQLDTSPPCLGGNKKTLGT
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.