Learn More
Invitrogen™ Human CGI-143 (aa 45-136) Control Fragment Recombinant Protein
Descripción
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (89%), Rat (89%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-52375 (PA5-52375. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9Y3E2 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 51027 |
| Nombre | Human CGI-143 (aa 45-136) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | 1810037G04Rik; bolA family member 1; bolA homolog 1; Bola1; bolA-like 1; bolA-like 1 (E. coli); bolA-like protein 1; CGI-143; hBolA; hypothetical protein LOC509530; RGD1310586; zgc:101119 |
| Nombre común | CGI-143 |
| Mostrar más |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.