missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CGGBP1 (aa 85-166) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30193657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30193657 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30193657

Marca: Invitrogen™ RP96391

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (96%), Rat (96%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57916 (PA5-57916. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

CGGBP1 influences expression of the FMR1 gene (MIM 309550), which is associated with the fragile X mental retardation syndrome (MIM 300624), by specifically interacting with the 5-prime (CGG)n-3-prime repeat in its 5-prime UTR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9UFW8
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 8545
Nombre Human CGGBP1 (aa 85-166) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 20 kDa CGG-binding protein; AA960172; AL023996; AW045841; CGG triplet repeat binding protein 1; CGG triplet repeat-binding protein 1; CGG-binding protein 1; CGGBP; Cggbp1; p20-CGG binding protein; p20-CGGBP; p20-CGGBP DNA-binding protein
Nombre común CGGBP1
Símbolo de gen Cggbp1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia PLTASLQCNSTAQTEKVSVIQDFVKMCLEANIPLEKADHPAVRAFLSRHVKNGGSIPKSDQLRRAYLPDGYENENQLLNSQD
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.