missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD43 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems MAB20381-SP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD43/Sialophorin Monoclonal specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Especificaciones
| CD43/Sialophorin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CD43, CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, GPL115, Leukocyte sialoglycoprotein, Leukosialin, LSN, Ly-48, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43), SPN | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD43, Ser20-Pro400, Accession # P16150 | |
| 25 μg | |
| 6693 | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| 290101 | |
| Immunohistochemistry 1-25 μg/mL, Immunocytochemistry 8-25 μg/mL | |
| P16150 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Primary | |
| Detects human CD43 in direct ELISAs. | |
| Human | |
| Lyophilized |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?