missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD43 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7163383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18751457 25 μg 25 microgramos
18763637 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18751457

Marca: R&D Systems MAB20381SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD43/Sialophorin Monoclonal specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD43/Sialophorin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 290101
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1-25 μg/mL, Immunocytochemistry 8-25 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P16150
Alias de gen CD43, CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, GPL115, Leukocyte sialoglycoprotein, Leukosialin, LSN, Ly-48, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43), SPN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD43, Ser20-Pro400, Accession # P16150
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6693
Especificidad de la prueba Detects human CD43 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.