missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human CD40 Ligand (TNFSF5) (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17882203
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17882203 250 μg 250 microgramos
17852503 100 μg 100 microgramos
17832303 10 μg 10 microgramos
17802323 1 mg 1 miligramo
17882913 500 μg 500 microgramos
17822123 50 μg 50 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17882203

Marca: Gibco™ 31002250UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human soluble CD40 ligand is a 16.3 kDa protein containing 149 amino acid residues comprising the receptor binding TNF-like domain of CD40L. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

CD40 Ligand (CD40-L), or CD154, is a membrane glycoprotein and differentiation antigen expressed on the surface of T cells. The CD40 Ligand stimulates B cell proliferation and secretion of all immunoglobulin isotypes in the presence of cytokines. CD40 Ligand has been shown to induce cytokine production and tumoricidal activity in peripheral blood monocytes. It also co-stimulates proliferation of activated T cells and this is accompanied by the production of IFN-gamma, TNF-alpha, and IL-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P29965
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 959
Peso molecular 16.3 kDa
Nombre Human CD40 Ligand (TNFSF5) (soluble)
Cantidad 250 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen CD154; CD40 antigen ligand; CD40 ligand; CD40 ligand CD154; CD40 ligand, membrane form; CD40 ligand, soluble form; CD40L; CD40-L; Cd40lg; gp39; hCD40L; H-CD-40-L; HIGM1; IGM; IMD3; Ly62; Ly-62; M-CD-40-L; RP23-153G22.3; T-B cell-activating molecule; T-BAM; T-cell antigen Gp39; TNF-related activation protein; TNFSF5; TRAP; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5; tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
Nombre común CD154 (CD40 Ligand)
Símbolo de gen CD40LG
Actividad biológica Determined by the dose-dependent stimulation of IL-8 production by human PBMC. The expected ED50 for this effect is 5-10 ng/ml Note: Results may vary with PBMC donors.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia MQKGDQNPQI AAHVISEASS KTTSVLQWAE KGYYTMSNNL VTLENGKQLT VKRQGLYYIY AQVTFCSNRE ASSQAPFIAS LWLKSPGRFE RILLRAANTH SSAKPCGQQS IHLGGVFELQ PGASVFVNVT DPSQVSHGTG FTSFGLLKL
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.