Learn More
ACROBiosystems Human CD3E&CD3D Heterodimer Protein, Llama Fc&Llama Fc, low endotoxin
Descripción
T-cell surface glycoprotein CD3 delta & CD3 epsilon chain, also known as CD3D & CD3E or CD3D&CD3E respectively, are single-pass type I membrane proteins. CD3D, together with CD3- epsilon(CD3E) , CD3-gamma and CD3-zeta, and the T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, forms the T cell receptor-CD3 complex. T cell receptor-CD3 complex plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000724.1 (CD3E) and NP_000723.1 (CD3D) |
| Peso molecular | 42.9 kDa (CD3E) and 40.8 kDa (CD3D) |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | Human CD3E&CD3D; Heterodimer Protein, Llama Fc&Llama; Fc, low endotoxin (CDD-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Asp 126 (CD3E) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D) (Accession # P07766-1 (CD3E) and P04234-1 (CD3D)). |
| Inmunógeno | Asp 23 - Asp 126 (CD3E) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D) |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Alias de gen | CD3E and CD3D,CD3 delta and CD3 epsilon,CD3 delta / epsilon |
| Nombre común | CD3E and CD3D |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.