missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD31/PECAM-1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
210.00€ - 376.95€
Especificaciones
| Antígeno | CD31/PECAM-1 |
|---|---|
| Clon | 9G11 |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells, Knockout Validated 10 uL/10^6 cells |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunoassay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18790109
![]() |
R&D Systems
FAB3567P-025 |
25 Tests |
222.00€ 210.00€ / 25 tests Ahorro 12.00€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18746026
![]() |
R&D Systems
FAB3567P-100 |
100 Tests |
399.00€ 376.95€ / 100 tests Ahorro 22.05€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockout Validated.Especificaciones
| CD31/PECAM-1 | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells, Knockout Validated 10 uL/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| 5175 | |
| Activated HUVEC human umbilical vein endothelial cells | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
| 9G11 | |
| Flow Cytometry, Immunoassay | |
| R-PE | |
| Mouse | |
| Human | |
| adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule | |
| PECAM1 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Detects human CD31/PECAM-1 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) E-Selectin, rhICAM-1, -2, -3, rhVCAM-1, or recombinant mouse VCAM-1 is observed. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto