missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD31/PECAM-1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18790109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18790109 25 Tests 25 tests
18746026 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18790109

Marca: R&D Systems FAB3567P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications

CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD31/PECAM-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon 9G11
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells, Knockout Validated 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Alias de gen adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule
Símbolos de los genes PECAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Activated HUVEC human umbilical vein endothelial cells
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especificidad de la prueba Detects human CD31/PECAM-1 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) E-Selectin, rhICAM-1, -2, -3, rhVCAM-1, or recombinant mouse VCAM-1 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.