missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD3 epsilon Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
227.85€ - 2074.80€
Especificaciones
| Antígeno | CD3 epsilon |
|---|---|
| Clon | UCHT1 |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation, T Cell Stimulation, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-reported |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, T-Cell Activation, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18780397
![]() |
R&D Systems
MAB100-SP |
25 μg |
241.00€ 227.85€ / 25 microgramos Ahorro 13.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18738739
![]() |
R&D Systems
MAB100-100 |
100 μg |
547.00€ 516.60€ / 100 microgramos Ahorro 30.40€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18754309
![]() |
R&D Systems
MAB100-500 |
500 μg |
2195.00€ 2074.80€ / 500 microgramos Ahorro 120.20€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD3 epsilon Monoclonal specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, T Cell Stimulation, Immunocytochemistry, CyTOF-reported.Especificaciones
| CD3 epsilon | |
| Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation, T Cell Stimulation, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-reported | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD3e, CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| CD3E | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| UCHT1 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, T-Cell Activation, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| 916 | |
| Human thymocytes (1) | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Recognizes the epsilon-chain of the CD3/T cell antigen receptor complex (McMichael, A.J. et al. (1987) Leucocyte Typing III: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York; Knapp, W. et al. (1989) Leucocyte Typing IV: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York; Schlossman, S. et al. (1995) Leucocyte Typing V: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York). |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto