missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD3 epsilon Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18738739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18738739 100 μg 100 microgramos
18780397 25 μg 25 microgramos
18754309 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18738739

Marca: R&D Systems MAB100100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 epsilon Monoclonal specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, T Cell Stimulation, Immunocytochemistry, CyTOF-reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 epsilon
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, T-Cell Activation, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon UCHT1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation, T Cell Stimulation, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-reported
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen CD3e, CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Símbolos de los genes CD3E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human thymocytes (1)
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especificidad de la prueba Recognizes the epsilon-chain of the CD3/T cell antigen receptor complex (McMichael, A.J. et al. (1987) Leucocyte Typing III: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York; Knapp, W. et al. (1989) Leucocyte Typing IV: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York; Schlossman, S. et al. (1995) Leucocyte Typing V: White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press, New York).
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.