Learn More
Gibco™ Human CD14 (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant sCD14 is a 331 amino acid glycoprotein comprising the extracellular portion of the CD14 receptor. The calculated molecular weight of Recombinant Human sCD14 is 35.6 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08571 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 929 |
| Peso molecular | 35.6 kDa |
| Nombre | Human CD14 (soluble) |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | HEK293 cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.