missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CCL5 (RANTES) Recombinant Protein

Código de producto. 17696645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17696645 100 μg 100 microgramos
17676645 10 μg 10 microgramos
17686645 25 μg 25 microgramos
17606655 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17696645

Marca: Invitrogen™ RP87855

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

RANTES is a chemoattractant for blood monocytes, memory T helper cells and eosinophils. It causes the release of histamine from basophils and activates eosinophils. It binds to CCR1, CCR3, CCR4 and CCR5 and is one of the major HIV suppressive factors produced by CD8+ T cells. Recombinant RANTES protein induces a dose dependent inhibition of different strains of HIV 1, HIV 2, and simian immunodeficiency virus (SIV). It is T cell and macrophage specific, induced by mitogens, and belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P13501
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación 0.1% TFA with 26% acetonitrile and no preservative
ID de gen (Entrez) 6352
Peso molecular 7.9 kD
Nombre Human CCL5 (RANTES) (aa 24-91)
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas 0.1 EU/ μg cytokine
Alias de gen beta-chemokine RANTES; CC chemokine; C-C motif chemokine 5; C-C motif chemokine ligand 5; CCL5; chemokine (C-C motif) ligand 5; D17S136E; eoCP; Eosinophil chemotactic cytokine; MGC17164; MuRantes; OTTHUMP00000197106; RANTES; RANTES protein; RANTES(3-68); RANTES(4-68); regulated upon activation normal T-cell expressed and secreted; regulated upon activation, normally T-expressed, and presumably secreted; SCYA5; SIS d; SISd; SIS-delta; SISd; small inducible cytokine A5; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5; small-inducible cytokine A5; T cell-specific protein P228; T-cell specific protein p288; T-cell-specific protein RANTES; TCP228; Unknown (protein for MGC:127014)
Símbolo de gen CCL5
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.