Learn More
Invitrogen™ Human CCL5 (RANTES) Recombinant Protein
Descrizione
RANTES is a chemoattractant for blood monocytes, memory T helper cells and eosinophils. It causes the release of histamine from basophils and activates eosinophils. It binds to CCR1, CCR3, CCR4 and CCR5 and is one of the major HIV suppressive factors produced by CD8+ T cells. Recombinant RANTES protein induces a dose dependent inhibition of different strains of HIV 1, HIV 2, and simian immunodeficiency virus (SIV). It is T cell and macrophage specific, induced by mitogens, and belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family.
Specifica
Specifica
| Número de acceso | P13501 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, ELISA, Western Blot |
| Formulación | 0.1% TFA with 26% acetonitrile and no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6352 |
| Peso molecular | 7.9 kD |
| Nombre | Human CCL5 (RANTES) (aa 24-91) |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?