missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CCL5/RANTES Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
184.00€ - 1585.00€
Especificaciones
| Antígeno | CCL5/RANTES |
|---|---|
| Clon | 16411 |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.2-0.8 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18757549
![]() |
R&D Systems
MAB2781-SP |
25 μg |
184.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18782989
![]() |
R&D Systems
MAB2781-100 |
100 μg |
399.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18711109
![]() |
R&D Systems
MAB2781-500 |
500 μg |
1585.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CCL5/RANTES Monoclonal specifically detects CCL5/RANTES in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.Especificaciones
| CCL5/RANTES | |
| Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.2-0.8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| chemokine (C-C motif) ligand 5, D17S136Enormally T-expressed, and presumably secreted, EoCP, Eosinophil chemotactic cytokine, RANTES, SISd, SIS-delta, small inducible cytokine A5 (RANTES), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5, Small-inducible cytokine A5, T cell-specific protein P228, T-cell specific protein p288, TCP228T-cell-specific protein RANTES | |
| CCL5 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 16411 | |
| Western Blot, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| 6352 | |
| E. coli-derived recombinant human CCL5/RANTES | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human CCL5/RANTES in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant human CCL1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, recombinant mouse CCL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10/MIP-1 gamma , 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, recombinant cotton rat CCL3, 4, 5, or recombinant rat CCL20. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto