missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL5/RANTES Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18711109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18711109 500 μg 500 microgramos
18757549 25 μg 25 microgramos
18782989 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18711109

Marca: R&D Systems MAB2781500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

CCL5/RANTES Monoclonal specifically detects CCL5/RANTES in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL5/RANTES
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 16411
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.2-0.8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen chemokine (C-C motif) ligand 5, D17S136Enormally T-expressed, and presumably secreted, EoCP, Eosinophil chemotactic cytokine, RANTES, SISd, SIS-delta, small inducible cytokine A5 (RANTES), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5, Small-inducible cytokine A5, T cell-specific protein P228, T-cell specific protein p288, TCP228T-cell-specific protein RANTES
Símbolos de los genes CCL5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL5/RANTES
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6352
Especificidad de la prueba Detects human CCL5/RANTES in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant human CCL1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, recombinant mouse CCL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10/MIP-1 gamma , 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, recombinant cotton rat CCL3, 4, 5, or recombinant rat CCL20.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.