Learn More
Gibco™ Human CCL5 (RANTES), Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human RANTES is a 7.8 kDa protein containing 68 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in the CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P13501 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formato | Lyophilized |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6352 |
| Peso molecular | 7.8 kDa |
| Nombre | Human CCL5 (RANTES), Animal-Free |
| Método de purificación | HPLC, SDS-PAGE |
| Cantidad | 250 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |