Learn More
Invitrogen™ Human CCL3 (MIP-1 alpha) Recombinant Protein
Código de producto. 17656645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17656645 100 μg 100 microgramos
17636645 10 μg 10 microgramos
17646645 25 μg 25 microgramos
17666645 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17656645 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP87851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
E. coli Recombinant Protein
Macrophage inflammatory protein-1a (MIP-1a) is an 8kDa member of the C-C chemokine subfamily. C-C chemokines are chemoattractants and activators for monocytes and T cells. MIP-1a has been identified as one of the major HIV-SFs produced by CD8+ T cells, along with MIP-1b and RANTES.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10147
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación 4 mM HCl with no preservative
ID de gen (Entrez) 6348
Peso molecular 7.5 kD
Nombre Human MIP-1 alpha (aa 27-92)
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gen AI323804; C-C motif chemokine 3; C-C motif chemokine ligand 3; CCL3; chemokine (C-C motif) ligand 3; G0/G1 switch regulatory protein 19-1; G0S19-1; Heparin-binding chemotaxis protein; H-MIP-1-alpha; L2G25B; LD78alpha; LD78-alpha; LD78-alpha(4-69); Macrophage inflammatory protein 1 alpha (Small inducible cytokine A3); macrophage inflammatory protein 1-alpha; macrophage inflammatory protein-1 alpha; MIP1 (a); mip1 alpha; MIP-1 alpha; MIP1-(a); Mip1a; MIP-1 A; MIP-1 alpha; MIP-1-alpha; MIP1-alpha; MIP-1-alpha(4-69); PAT 464.1; RP23-320E6.7; SCYA3; SIS-alpha; SIS-beta; small inducible cytokine A3; small inducible cytokine A3 (homologous to mouse Mip-1 A); small-inducible cytokine A3; Tonsillar lymphocyte LD78 alpha protein; TY-5
Símbolo de gen Ccl3
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >95%