Learn More
Invitrogen™ Human CCL3 (MIP-1 alpha) Recombinant Protein
Código de producto. 17636645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
17636645 10 μg 10 microgramos
17646645 25 μg 25 microgramos
17656645 100 μg 100 microgramos
17666645 500 μg 500 microgramos
4 options
Código de producto. 17636645
Marca: Invitrogen™ RP87849
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
E. coli Recombinant Protein
Macrophage inflammatory protein-1a (MIP-1a) is an 8kDa member of the C-C chemokine subfamily. C-C chemokines are chemoattractants and activators for monocytes and T cells. MIP-1a has been identified as one of the major HIV-SFs produced by CD8+ T cells, along with MIP-1b and RANTES.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10147
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación 4 mM HCl with no preservative
ID de gen (Entrez) 6348
Peso molecular 7.5 kD
Nombre Human MIP-1 alpha (aa 27-92)
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gen AI323804; C-C motif chemokine 3; C-C motif chemokine ligand 3; CCL3; chemokine (C-C motif) ligand 3; G0/G1 switch regulatory protein 19-1; G0S19-1; Heparin-binding chemotaxis protein; H-MIP-1-alpha; L2G25B; LD78alpha; LD78-alpha; LD78-alpha(4-69); Macrophage inflammatory protein 1 alpha (Small inducible cytokine A3); macrophage inflammatory protein 1-alpha; macrophage inflammatory protein-1 alpha; MIP1 (a); mip1 alpha; MIP-1 alpha; MIP1-(a); Mip1a; MIP-1 A; MIP-1 alpha; MIP-1-alpha; MIP1-alpha; MIP-1-alpha(4-69); PAT 464.1; RP23-320E6.7; SCYA3; SIS-alpha; SIS-beta; small inducible cytokine A3; small inducible cytokine A3 (homologous to mouse Mip-1 A); small-inducible cytokine A3; Tonsillar lymphocyte LD78 alpha protein; TY-5
Símbolo de gen Ccl3
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >95%