Learn More
Gibco™ Human CCL21 (6Ckine) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human Exodus-2 (CCL21) is a 12.2 kDa protein containing 111 amino acid residues. *Human Exodus-2 (Catalog Number 300-35A) has replaced Human Exodus-2 (Catalog Number 300-35). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O00585 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6366 |
| Peso molecular | 12.2 kDa |
| Nombre | Human CCL21 (6 Ckine) |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |