Learn More
Gibco™ Human CCL21 (6Ckine) Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human Exodus-2 (CCL21) is a 12.2 kDa protein containing 111 amino acid residues. *Human Exodus-2 (Catalog Number 300-35A) has replaced Human Exodus-2 (Catalog Number 300-35). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | O00585 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6366 |
| Peso molecular | 12.2 kDa |
| Nombre | Human CCL21 (6 Ckine) |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.