Learn More
Gibco™ Human CCL20 (MIP-3 alpha) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human MIP-3alpha is an 8.0 kDa protein containing 70 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P78556 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6364 |
| Peso molecular | 8 kDa |
| Nombre | Human CCL20 (MIP-3 alpha) |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |