missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human CCL18 (MIP-4) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. p-7246231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
2 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17892673 100 μg 100 microgramos
17852143 10 μg 10 microgramos
17802263 1 mg 1 miligramo
17862643 250 μg 250 microgramos
17832553 2 μg 2 microgramos
17852543 500 μg 500 microgramos
17812403 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17892673 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 30034100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human MIP-4 is a 7.8 kDa protein containing 68 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Macrophage Inflammatory Protein-4 (MIP-4), also called CCL18, is a chemokine expressed in the lymph nodes, lungs, placenta and bone marrow. Although the MIP-4s receptor remains undetermined, MIP-4 is known to act as a chemoattractant for activated and non-activated T cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P55774
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 6362
Peso molecular 7.8 kDa
Nombre Human CCL18 (MIP-4)
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen Alternative macrophage activation-associated CC chemokine 1; AMAC1; AMAC-1; CC chemokine ligand 18; CC chemokine PARC; C-C motif chemokine 18; C-C motif chemokine ligand 18; CCL18; CCL18(1-68); CCL18(3-69); CCL18(4-69); chemokine (C-C motif) ligand 18 (pulmonary and activation-regulated); chemokine (C-C), dendritic; CKb7; CUL9; CUL-9; cullin 9; cullin-9; DCCK1; DC-CK1; dendritic cell chemokine 1; H7AP1; H-MIP-4; KIAA0708; Macrophage inflammatory protein 4; MIP4; MIP-4; p53-associated parkin-like cytoplasmic protein; PARC; parkin-like cytoplasmic p53 binding protein; pulmonary and activation-regulated chemokine; SCYA18; small inducible cytokine A18; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 18, pulmonary and activation-regulated; small-inducible cytokine A18; UbcH7-associated protein 1
Nombre común PARC
Símbolo de gen CCL18
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia QVGTNKELCC LVYTSWQIPQ KFIVDYSETS PQCPKPGVIL LTKRGRQICA DPNKKWVQKY ISDLKLNA
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.