missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human CCL17 (TARC) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17852353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17852353 20 μg 20 microgramos
17882383 100 μg 100 microgramos
17842763 1 mg 1 miligramo
17812463 250 μg 250 microgramos
17862893 500 μg 500 microgramos
17882153 50 μg 50 microgramos
17852493 5 μg 5 microgramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17852353

Marca: Gibco™ 3003020UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human TARC is an 8.0 kDa protein containing 71 amino acid residues, including the four conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

TARC ligand (CCL17) belongs to the CC chemokine family. It is a small cytokine and the gene is located on q arm of chromosome 16, in humans, along with other chemokines. TARC specifically binds to T-cells and interacts with chemokine receptors CCR4 and CCR8. It plays an important role in T cell development in thymus as well as in trafficking and activation of mature T cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q92583
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 6361
Peso molecular 8 kDa
Nombre Human CCL17 (TARC)
Cantidad 20 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen A-152E5.3; ABCD-2; CC chemokine TARC; C-C motif chemokine; C-C motif chemokine 17; C-C motif chemokine ligand 17; CCL17; chemokine (C-C motif) ligand 17; SCYA17; Scya17l; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17; small inducible cytokine subfamily A17; small-inducible cytokine A17; T cell-directed CC chemokine; TARC; Thymus and activation-regulated chemokine
Nombre común TARC
Símbolo de gen CCL17
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract human T cells using a concentration range of 1.0-10.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia ARGTNVGREC CLEYFKGAIP LRKLKTWYQT SEDCSRDAIV FVTVQGRAIC SDPNNKRVKN AVKYLQSLER S
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.