Learn More
Invitrogen™ Human CCDC146 (aa 698-814) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30210590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30210590 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30210590
Marca: Invitrogen™ RP92722
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (79%), Rat (79%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-54149 (PA5-54149. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The function ofCCDC146 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8IYE0
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 57639
Nombre Human CCDC146 (aa 698-814) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4930528G09Rik; Ccdc146; coiled-coil domain containing 146; coiled-coil domain-containing protein 146; KIAA1505; mKIAA1505
Nombre común CCDC146
Símbolo de gen CCDC146
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KLLPAKRSLDADLAVLQIQFSQCTDRIKDLEKQFVKPDGENRARFLPGKDLTEKEMIQKLDKLELQLAKKEEKLLEKDFIYEQVSRLTDRLCSKTQGCKQDTLLLAKKMNGYQRRIK
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining