Learn More
Invitrogen™ Human CCDC108 (aa 1383-1478) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30213380
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30213380
Marca: Invitrogen™ RP101542
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (81%), Rat (81%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-63075 (PA5-63075. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q6ZU64
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 255101
Nombre Human CCDC108 (aa 1383-1478) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen CCDC108; CFAP65; cilia and flagella associated protein 65; Cilia- and flagella-associated protein 65; coiled-coil domain containing 108; coiled-coil domain-containing protein 108
Nombre común CCDC108
Símbolo de gen CFAP65
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia TVDVPIHILGWNSALIHFQGVGYNPHMMGDTAPFHNISSWDNSSIHSRLVVPGQNVFLSQSHISLGNIPVQSKCSRLLFLNNISKNEEIAFSWQPS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining