missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CAR (aa 22-160) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30203354
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30203354 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30203354

Marca: Invitrogen™ RP102046

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (91%), Rat (91%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The protein encoded by this gene is a type I membrane receptor for group B coxsackieviruses and subgroup C adenoviruses. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 15, 18, and 21.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Número de acceso P78310
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 1525
Nombre Human CAR (aa 22-160) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2610206D03Rik; 46 kD coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) protein; AU016810; AW553441; CAR; Car1; CAR4/6; coxsackie virus and adenovirus receptor; coxsackievirus and adenovirus receptor; Coxsackievirus and adenovirus receptor homolog; coxsackievirus B-adenovirus receptor; CVB3-binding protein; Cxadr; HCAR; HCVADR; MCAR; MCVADR; rCAR
Nombre común CAR
Símbolo de gen CXADR
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia ITTPEEMIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPADNQKVDQVIILYSGDKIYDDYYPDLKGRVHFTSNDLKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKKIHLVVLVKPSGARCYVDGSEEIGSDFKI
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.