Learn More
Invitrogen™ Human C5orf46 (aa 22-55) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30206017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30206017 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30206017
Proveedor: Invitrogen™ RP109705
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (65%), Rat (65%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-140360 (PA5-140360. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
C5orf46 (Chromosome 5 Open Reading Frame 46) is a Protein Coding gene. Diseases associated with C5orf46 include Asthma and Subacute Bacterial Endocarditis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q6UWT4
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 389336
Nombre Human C5orf46 (aa 22-55) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen Chromosome 5 open reading frame 46; MGC23985; SSSP1
Nombre común C5orf46
Símbolo de gen C5orf46
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia YADDKPDKPDDKPDDSGKDPKPDFPKFLSLLGTE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining