Learn More
Gibco™ Human C5a Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
300-70-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-70-500UG). Recombinant Human C5a is an 8.3 kDa glycoprotein containing the 74 amino acid residues of the C5a anaphylatoxin chain. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01031 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 727 |
| Peso molecular | 8.3 |
| Nombre | Human C5a |
| Cantidad | 2 x 500 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |