missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human BPI Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
188.00€ - 398.00€
Especificaciones
| Antígeno | BPI |
|---|---|
| Clon | 971513 |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18770729
![]() |
R&D Systems
MAB7468-SP |
25 μg |
188.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18746739
![]() |
R&D Systems
MAB7468-100 |
100 μg |
398.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
BPI Monoclonal specifically detects BPI in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.Especificaciones
| BPI | |
| Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| bactericidal permeability-increasing protein, bactericidal/permeability-increasing protein, BPIFD1, CAP 57, rBPI | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human BPI Val32-Lys487 Accession # P17213 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human BPI in direct ELISAs. |
| 971513 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P17213 | |
| 671 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.