missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human BPI Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18746739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18746739 100 μg 100 microgramos
18770729 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18746739

Marca: R&D Systems MAB7468100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BPI Monoclonal specifically detects BPI in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BPI
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 971513
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P17213
Alias de gen bactericidal permeability-increasing protein, bactericidal/permeability-increasing protein, BPIFD1, CAP 57, rBPI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human BPI Val32-Lys487 Accession # P17213
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 671
Especificidad de la prueba Detects human BPI in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.