Learn More
Gibco™ Human BMP-7 Recombinant Protein
Beschreibung
Carrier-Free Reconstitution: Centrifuge the vial briefly, before opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute the lyophilized protein in sterile water containing 0.1% human serum albumin. Apportion the reconstituted protein into working aliquots and store at = -20°C. Make any further dilutions of the reconstituted protein in low endotoxin medium or a buffered solution containing a carrier protein such as heat inactivated FCS or tissue culture grade BSA. Storage: Store the lyophilized protein at = -20°C, preferably desiccated. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at = -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P18075, P23359 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | 10mM acetic acid with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 12162, 655 |
| Peso molecular | 38 kDa |
| Nombre | Human BMP-7 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Estado normativo | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.