missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human beta-Defensin 1 (36 aa) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. p-7245982
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17872893 100 μg 100 microgramos
17802133 1 mg 1 miligramo
17882393 20 μg 20 microgramos
17852733 250 μg 250 microgramos
17882493 500 μg 500 microgramos
17842733 5 μg 5 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17872893

Marca: Gibco™ 30051100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human BD-1 is a 3.9 kDa protein containing 36 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Defensins form a family of microbicidal and cytotoxic peptides made by neutrophils. Members of the defensin family are highly similar in protein sequence. This gene encodes defensin, beta 1, an antimicrobial peptide implicated in the resistance of epithelial surfaces to microbial colonization. This gene maps in close proximity to defensin family member, defensin, alpha 1 and has been implicated in the pathogenesis of cystic fibrosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P60022
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 1672
Peso molecular 3.9 kDa
Nombre Human beta-Defensin 1 (36 aa)
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen AW260221; BD1; BD-1; beta defensin 1; beta-defensin 1; beta-defensin-1; DEFB1; DEFB-1; DEFB101; defensin beta 1; defensin, beta 1; HBD1; rBD-1
Nombre común beta-Defensin 1
Símbolo de gen DEFB1
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract CD34+ dendritic cells using a concentration range of 100.0-1000.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia DHYNCVSSGG QCLYSACPIF TKIQGTCYRG KAKCCK
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.