missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human BCMA Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17822373
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17822373

Marca: Gibco™ 31016500UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant soluble Human BCMA is a 50 amino acid polypeptide (5.3 kDa) comprising the TNFR homologous region of the BCMA protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor is preferentially expressed in mature B lymphocytes, and may be important for B cell development and autoimmune response. This receptor has been shown to specifically bind to the tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b (TNFSF13B/TALL-1/BAFF), and to lead to NF-kappaB and MAPK8/JNK activation. This receptor also binds to various TRAF family members, and thus may transduce signals for cell survival and proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q02223
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 608
Peso molecular 5.3 kDa
Nombre Human BCMA
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen B cell maturation antigen; B-cell maturation factor; B-cell maturation protein; BCM; BCMA; CD269; TNF receptor superfamily member 17; Tnfrsf13; Tnfrsf13a; Tnfrsf17; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Nombre común BCMA
Símbolo de gen Tnfrsf17
Actividad biológica Determined by its ability to neutralize APRIL-induced NF-?B activation in HEK293-NF-?B reporter cells transfected with BCMA receptor.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia AGQCSQNEYF DSLLHACIPC QLRCSSNTPP LTCQRYCNAS VTNSVKGTNA
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado