missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human ANGPTL-7 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17800583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17800583 100 μg 100 microgramos
17839932 1 mg 1 miligramo
17811483 20 μg 20 microgramos
17820703 250 μg 250 microgramos
17800693 500 μg 500 microgramos
17841273 5 μg 5 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17800583

Marca: Gibco™ 13022100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human ANGPTL-7 is a glycoprotein that migrates by SDS-PAGE analysis at an apparent molecular weight of 40-50 kDa under reduced conditions, and contains 328 amino acid residues including a C-terminal His-tag. The calculated molecular weight of Recombinant Human ANGPTL-7 is 38.2 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Angptl7 (angiopoietin-like 7), alternately known as cornea-derived transcript 6 protein (CDT6) or AngX, is a 346 amino acid secreted protein that is expressed specifically in the stromal layer of cornea. Angptl7 forms disulfide-linked homotetramers via coiled-coil interactions and contains one fibrinogen C-terminal domain. Overexpressed in patients with glaucoma, Angptl7 serves as a potential therapeutic target for glaucoma and has been found to increase collagen expression. The gene encoding Angptl7 maps to human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O43827
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 10218
Peso molecular 38.2 kDa
Nombre Human ANGPTL-7
Cantidad 100 μg
Fuente Insect cells
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen angiopoietin like 7; angiopoietin-like 7; Angiopoietin-like factor; angiopoietin-like factor (CDT6); angiopoietin-like protein 7; Angiopoietin-related protein 7; ANGPTL7; AngX; CDT6; Cornea-derived transcript 6 protein; dJ647M16.1; UNQ313/PRO356
Nombre común ANGPTL7
Símbolo de gen ANGPTL7
Actividad biológica Measured by its binding ability to recombinant alphavbeta3 integrin in a functional ELISA.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia QKLSKHKTPA QPQLKAANCC EEVKELKAQV ANLSSLLSEL NKKQERDWVS VVMQVMELES NSKRMESRLT DAESKYSEMN NQIDIMQLQA AQTVTQTSAD AIYDCSSLYQ KNYRISGVYK LPPDDFLGSP ELEVFCDMET SGGGWTIIQR RKSGLVSFYR DWKQYKQGFG SIRGDFWLGN EHIHRLSRQP TRLRVEMEDW EGNLRYAEYS HFVLGNELNS YRLFLGNYTG NVGNDALQYH NNTAFSTKDK DNDNCLDKCA QLRKGGYWYN CCTDSNLNGV YYRLGEHNKH LDGITWYGWH GSTYSLKRVE MKIRPEDFKP HHHHHHHH
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión Insect cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.