Learn More
Proteintech Kit de ELISA para angiopoyetina 1 humana
La angiopoyetina 1 es una glicoproteína secretada de 70 kDa generada a partir de células murales vasculares, pericitos y algunas otras células.
Marca: Proteintech KE00212-96T
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
La angiopoyetina 1 participa en la diferenciación vascular a través de la angiogénesis, que es el proceso de crecimiento y remodelación de los vasos existentes. La angiopoyetina 1 también participa en el mantenimiento y la renovación de los vasos sanguíneos en animales maduros. La angiopoyetina 1 se une y activa el receptor TEK/TIE2 induciendo su dimerización y fosforilación de tirosina, desempeñando un papel importante en la regulación de la angiogénesis. Se ha demostrado que la sobreexpresión de angiopoyetina 1 ocurre en glioblastoma maligno, neuroblastoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas y otros tumores.
Especificaciones
284 |