Learn More
Invitrogen™ Human ALKBH2 (aa 173-255) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (89%), Rat (89%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-65405 (PA5-65405. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | Q6NS38 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 121642 |
| Nombre | Human ALKBH2 (aa 173-255) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | 2 OG-Fe(II) oxy DC1; 9530023G02; Abh2; AlkB homolog 2; alkB homolog 2, alpha-ketoglutarate dependent dioxygenase; alkB homolog 2, alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase; alkB, alkylation repair homolog 2; alkB, alkylation repair homolog 2 (E. coli); ALKBH2; Alkylated DNA repair protein alkB homolog 2; alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase alkB homolog 2; AU016977; DNA oxidative demethylase ALKBH2; mABH2; oxy DC1; RGD1306377 |
| Nombre común | ALKBH2 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.