Learn More
Invitrogen™ Human Aldolase B (aa 230-352) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (97%), Rat (97%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-51694 (PA5-51694. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | P05062 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 229 |
| Nombre | Human Aldolase B (aa 230-352) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | ALDB; Aldo2; Aldo-2; ALDOB; Aldolase 2; aldolase 2, B isoform; Aldolase B fructose-biphosphate; Aldolase B, fructose-biphosphate; aldolase B, fructose-bisphosphatase; aldolase B, fructose-bisphosphate; aldolase, fructose-bisphosphate B; BC016435; Fructose-bisphosphate aldolase B; LIV10; Liver-type aldolase |
| Nombre común | Aldolase B |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.