missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ALDH4A1 (aa 99-201) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30205321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30205321 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30205321

Marca: Invitrogen™ RP88779

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (91%), Rat (91%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-82246 (PA5-82246. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

ALDH4A1 belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. This enzyme is a mitochondrial matrix NAD-dependent dehydrogenase which catalyzes the second step of the proline degradation pathway, converting pyrroline-5-carboxylate to glutamate. Deficiency of this enzyme is associated with type II hyperprolinemia, an autosomal recessive disorder characterized by accumulation of delta-1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) and proline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P30038
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 8659
Nombre Human ALDH4A1 (aa 99-201) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen A930035F14Rik; Ahd1; Ahd-1; aldehyde dehydrogenase 4 family member A1; aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1; aldehyde dehydrogenase 4A1; aldehyde dehydrogenase family 4 member A1; ALDH4; aldh4a1; Aldh5a1; delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, mitochondrial; E330022C09; L-glutamate gamma-semialdehyde dehydrogenase; mitochondrial delta-1-pyrroline 5-carboxylate dehydrogenase; P5C dehydrogenase; P5cd; P5CDh; P5cdhl; P5cdhs; RP11-128M10.1; similar to aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1; Ssdh1; zgc:63592
Nombre común ALDH4A1
Símbolo de gen Aldh4a1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KSLLNKAIEAALAARKEWDLKPIADRAQIFLKAADMLSGPRRAEILAKTMVGQGKTVIQAEIDAAAELIDFFRFNAKYAVELEGQQPISVPPSTNSTVYRGLE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.