missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human AIDA (aa 125-192) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30212770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30212770 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30212770

Marca: Invitrogen™ RP94510

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (96%), Rat (96%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55734 (PA5-55734. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

AIDA acts as a ventralizing factor during embryogenesis. Inhibits axin-mediated JNK activation by binding axin and disrupting axin homodimerization. This in turn antagonizes a Wnt/beta-catenin-independent dorsalization pathway activated by AXIN/JNK-signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q96BJ3
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 64853
Nombre Human AIDA (aa 125-192) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2610208M17Rik; AIDA; Axin interaction partner and dorsalization antagonist; axin interactor, dorsalization associated; axin interactor, dorsalization-associated protein; BC004835; C1orf80
Nombre común AIDA
Símbolo de gen AIDA
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia EEENLEFEEDEEEGGAGAGSPDSFPARVPGTLLPRLPSEPGMTLLTIRIEKIGLKDAGQCIDPYITVS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.