missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human AHNAK2 (aa 5182-5329) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30194898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30194898 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30194898

Marca: Invitrogen™ RP88995

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (36%), Rat (36%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-51475 (PA5-51475. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The specific function of AHNAK2 is not yet known.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Número de acceso Q8IVF2
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 113146
Nombre Human AHNAK2 (aa 5182-5329) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen AHNAK nucleoprotein 2; AHNAK2; AI450948; C14orf78; Gm1185; Gm72; KIAA2019; Protein AHNAK2; RGD1309696
Nombre común AHNAK2
Símbolo de gen AHNAK2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia TKYSQESWFKMPKFRMPSLRRSFRDRGGAGKLEVAQTQAPAATGGEAAAKVKEFLVSGSNVEAAMSLQLPEADAEVTASESKSSTDILRCDLDSTGLKLHLSTAGMTGDELSTSEVRIHPSKGPLPFQMPGMRLPETQVLPGEIDETP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.