Learn More
Novus Biologicals™ Human Adipose Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18745273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18745273 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18745273
Proveedor: Novus Biologicals™ NB82059170
The Human Adipose Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Adipose
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Adipose
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Fas Receptor/TNFRSF6/CD95
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Adipose Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación