Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS5 Recombinant Protein
Código de producto. 11519081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
11519081 5 μg 5 microgramos
1 options
Código de producto. 11519081
Marca: Invitrogen™ RP77529
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
ADAMTS5 (human) Recombinant Protein, RP-77529, from Invitrogen.
RP-77529 is a purified recombinant human ADAMTS5 D625-930, produced with the baculovirus expression system and purified from insect cell culture supernatants. The protein contains the catalytic domain, the disintegrin domain and the thrombospondin type-1 motif of full-lenth ADAMTS5 followed by a C-terminal His6-tag. The calculated MW of the amino acid sequence is 40.8 kDa. In SDS-PAGE the protein exhibits a MW of about 50 kDa. The higher Mr is probably due to glycosylation. RP-77529 may be used as a control with corresponding anti-ADAMTS5 antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9UNA0
Concentración 0.1mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control
Formulación TBS with 0.05% Brij-35, 50mM Imidazole, 5mM CaCl2 and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 11096
Nombre Human ADAMTS5
Intervalo de pH 7.5
Cantidad 5 μg
Fuente Insect Cells
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Nombre común Human ADAMTS5
Símbolo de gen ADAMTS5
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada Hu
Especie Baculovirus
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Recombinant
Grado de pureza o calidad purified
Mostrar más Mostrar menos
in vitro research only.